Learn More
Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter, der Kühlraten von fast genau -1 °C/min erzielt, um Zellen in Röhrchen von 1 bis 5 ml Volumen einzufrieren.
153.00 CHF - 408.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 117 mm |
---|---|
Material | Polycarbonat |
Typ | Gefrierbehälter |
Farbe | Durchsichtiger/blauer Deckel |
Temperaturbereich | -1 °C |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10110051
![]() |
Thermo Scientific™
5100-0001 |
18 (1,0 bis 2 ml-Röhrchen) |
408.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11315674
![]() |
Thermo Scientific™
5100-0036 |
12 (3,6 ml-Röhrchen) |
153.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11325674
![]() |
Thermo Scientific™
5100-0050 |
12 (4,5 bis 5,0 ml-Röhrchen) |
208.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter, um Zellen in Röhrchen mit einem Füllgehalt von 1 bis 5 ml einzufrieren. Das anwenderfreundliche System eignet sich für Kühlraten von fast genau -1 °C/Minute, der optimalen Geschwindigkeit für die Konservierung von Zellen. Fasst 12 bis 18 Röhrchen und ein Deckel mit Schraubverschluss schützt die Proben bei einem versehentlichen Umkippen des Behälters.
Merkmale:
- Aufnahme von 12 bis 18 Röhrchen und Profilhöhe von 86 bzw. 151 mm (3-7/16 bis 5-5/16 in.) – spart während des Abkühlens wertvollen Platz im Tiefkühllagergerät
- Der Drehverschluss schützt die Proben bei einem versehentlichen Umkippen des Behälters.
- Ersetzt unzuverlässige, improvisierte Styroporbehälter
- Anwenderfreundlich – Es werden lediglich 100 % Isopropylalkohol und ein mechanisches Tiefkühllagergerät benötigt.
- Kein Kontakt mit dem Alkohol: kein Auslaufen, keine Ablösung von Etiketten und keine Auswirkung auf die handschriftlichen Informationen auf den Kryoröhrchen
Bestellinformationen:
Die Behälter verfügen über einen Verschluss mit einem Durchmesser von 120 mm (4,75 in.)
Erfordert:
Isopropylalkohol und ein mechanisches Tiefkühllagergerät
Spezifikation
117 mm | |
Gefrierbehälter | |
-1 °C |
Polycarbonat | |
Durchsichtiger/blauer Deckel |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.