Learn More
Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter, der Kühlraten von fast genau -1 °C/min erzielt, um Zellen in Röhrchen von 1 bis 5 ml Volumen einzufrieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 5100-0050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11325674
  • 208.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter, um Zellen in Röhrchen mit einem Füllgehalt von 1 bis 5 ml einzufrieren. Das anwenderfreundliche System eignet sich für Kühlraten von fast genau -1 °C/Minute, der optimalen Geschwindigkeit für die Konservierung von Zellen. Fasst 12 bis 18 Röhrchen und ein Deckel mit Schraubverschluss schützt die Proben bei einem versehentlichen Umkippen des Behälters.
Polycarbonat-Behälter mit einem blauen Deckel aus Polyethylen hoher Dichte. Grauer Röhrchenhalter aus Polyethylen hoher Dichte, Schaumstoffeinsatz.
  • Aufnahme von 12 bis 18 Röhrchen und Profilhöhe von 86 bzw. 151 mm (3-7/16 bis 5-5/16 in.) – spart während des Abkühlens wertvollen Platz im Tiefkühllagergerät
  • Der Deckel mit Schraubverschluss schützt die Proben bei einem versehentlichen Umkippen des Behälters.
  • Ersetzt unzuverlässige, improvisierte Styroporbehälter
  • Anwenderfreundlich — Es werden lediglich 100 % Isopropylalkohol und ein mechanisches Tiefkühllagergerät benötigt.
  • Kein Kontakt mit dem Alkohol: kein Auslaufen, keine Ablösung von Etiketten und keine Auswirkung auf die handschriftlichen Informationen auf den Kryoröhrchen
Bestellinformationen:
Die Behälter verfügen über einen Verschluss mit einem Durchmesser von 120 mm (4,75 in.)
Im Lieferumfang enthalten:
Erfordert:
Isopropylalkohol und ein mechanisches Tiefkühllagergerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
151 mm
Polycarbonat
Durchsichtiger/blauer Deckel
12 (4,5 bis 5,0 ml-Röhrchen)
117 mm
Gefrierbehälter
5 mL
-1 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter > Nalgene Mr. Frosty Gefrierbehälter für 4,5 bis 5,0 ml-Kryoröhrchen, PC, transparent mit blauem Deckel
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.