Learn More
MP Biomedicals™ Hefe, Torula
Quelle: Candida utilis
224.00 CHF - 2920.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Torula-Hefe ist ein üblicher Aromazusatz in verarbeiteten Lebensmitteln wie Chips, Gewürzmischungen und Crackern, und wird auch in Tiernahrung, in der Bienenhaltung und als Lockstoff in Fallen zur Kontrolle von Olivenfliegen verwendet
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11405712
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0290308505
2,26 kg
224.00 CHF
5 Pfund
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11415712
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0290308525
11,33 kg
817.00 CHF
25 Pfund
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11425712
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0290308580
45,35 kg
2920.00 CHF
100 Pfund
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen:
Torula-Hefe ist ein üblicher Aromazusatz in verarbeiteten Lebensmitteln wie Chips, Gewürzmischungen und Crackern. Es wird auch in Heimtierfutter, in der Bienenhaltung und als Lockstoff in Fallen zur Kontrolle von Olivenfliegen verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Pulver
Torula-Hefe ist ein üblicher Aromazusatz in verarbeiteten Lebensmitteln wie Chips, Gewürzmischungen und Crackern, und wird auch in Tiernahrung, in der Bienenhaltung und als Lockstoff in Fallen zur Kontrolle von Olivenfliegen verwendet
15 °C bis 30 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Hefe, Torula