Learn More
MP Biomedicals™ Hefe, Torula
Quelle: Candida utilis
Marke: MP Biomedicals™ 0290308505
Beschreibung
Anwendungen:
Torula-Hefe ist ein üblicher Aromazusatz in verarbeiteten Lebensmitteln wie Chips, Gewürzmischungen und Crackern. Es wird auch in Heimtierfutter, in der Bienenhaltung und als Lockstoff in Fallen zur Kontrolle von Olivenfliegen verwendet
Spezifikation
Tierfutter | |
Torula-Hefe ist ein üblicher Aromazusatz in verarbeiteten Lebensmitteln wie Chips, Gewürzmischungen und Crackern, und wird auch in Tiernahrung, in der Bienenhaltung und als Lockstoff in Fallen zur Kontrolle von Olivenfliegen verwendet | |
15 °C bis 30 °C |
Pulver | |
2,26 kg |