Learn More
MP Biomedicals™ Vanderzant Modifikation Vitaminmischung für Insekten
Vitaminmischung ohne tierische Bestandteile, entwickelt oder verwendet in der Insektenzellkultur.
324.00 CHF - 1245.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Komponenten | A-Tocopherol 8 g/kg, Ascorbinsäure 270 g/k g, Biotin 20 mg/kg, Calciumpantothenat 1 g/kg, Cholinchlorid 50 g/kg, Kristalline Folsäure 250 mg/kg, Inositol 20 g/kg, Niacinamid 1 g/kg, Pyridoxinhydrochlorid 250 mg/kg, Riboflavin 500 mg/kg, Thiaminhydrochlorid 250 mg/kg, Vitamin B12-Trituration in Mannitol 2 g/k g Q.S. mit Dextrose |
Format | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vanderzant-Vitaminmischung für Insekten ist eine tierische, komponentenfreie Vitaminmischung, die für die Insektenzellkultur entwickelt oder verwendet wird |
Spezies | Insekten |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11435712
|
MP Biomedicals™
0290324401 |
1 kg |
324.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11445712
|
MP Biomedicals™
0290324405 |
5 kg |
1245.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gemisch aus 12 Vitaminen, die für Insektenzellkulturen benötigt werden
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
- a-Tocopherol, 8 g/kg
- Ascorbinsäure, 270 g/kg
- Biotin, 20 mg/kg
- Calcium-Pantothenat, 1 g/kg
- Cholinchlorid, 50 g/kg
- Kristalline Folsäure, 250 mg/kg
- Inositol, 20 g/kg
- Niacinamid, 1 g/kg
- Pyridoxin-Hydrochlorid, 250 mg/kg
- Riboflavin, 500 mg/kg
- Thiaminhydrochlorid, 250 mg/kg
- Vitamin B12 -Trituration in Mannitol, 2 g/kg
- Q.S. mit Dextrose
Spezifikation
Tierfutter | |
Pulver | |
Insekten |
A-Tocopherol 8 g/kg, Ascorbinsäure 270 g/k g, Biotin 20 mg/kg, Calciumpantothenat 1 g/kg, Cholinchlorid 50 g/kg, Kristalline Folsäure 250 mg/kg, Inositol 20 g/kg, Niacinamid 1 g/kg, Pyridoxinhydrochlorid 250 mg/kg, Riboflavin 500 mg/kg, Thiaminhydrochlorid 250 mg/kg, Vitamin B12-Trituration in Mannitol 2 g/k g Q.S. mit Dextrose | |
Vanderzant-Vitaminmischung für Insekten ist eine tierische, komponentenfreie Vitaminmischung, die für die Insektenzellkultur entwickelt oder verwendet wird | |
15 °C bis 30 °C |