Learn More
MP Biomedicals™ Vanderzant Modifikation Vitaminmischung für Insekten
Vitaminmischung ohne tierische Bestandteile, entwickelt oder verwendet in der Insektenzellkultur.
Marke: MP Biomedicals™ 0290324405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gemisch aus 12 Vitaminen, die für Insektenzellkulturen benötigt werden.
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
- A-Tocopherol, 8 g/kg
- Ascorbinsäure, 270 g/kg
- Biotin, 20 mg/kg
- Calcium-Pantothenat, 1 g/kg
- Cholinchlorid, 50 g/kg
- Kristalline Folsäure, 250 mg/kg
- Inositol, 20 g/kg
- Niacinamid, 1 g/kg
- Pyridoxinhydrochlorid, 250 mg/kg
- Riboflavin, 500 mg/kg
- Thiaminhydrochlorid, 250 mg/kg
- Vitamin B12-Trituration in Mannitol, 2 g/kg
- Q.S. mit Dextrose
Spezifikation
Tierfutter | |
Pulver | |
5 kg | |
15 °C bis 30 °C |
A-Tocopherol 8 g/kg, Ascorbinsäure 270 g/k g, Biotin 20 mg/kg, Calciumpantothenat 1 g/kg, Cholinchlorid 50 g/kg, Kristalline Folsäure 250 mg/kg, Inositol 20 g/kg, Niacinamid 1 g/kg, Pyridoxinhydrochlorid 250 mg/kg, Riboflavin 500 mg/kg, Thiaminhydrochlorid 250 mg/kg, Vitamin B12-Trituration in Mannitol 2 g/k g Q.S. mit Dextrose | |
Vanderzant-Vitaminmischung für Insekten ist eine tierische, komponentenfreie Vitaminmischung, die für die Insektenzellkultur entwickelt oder verwendet wird | |
Insekten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Vanderzant Modifikation Vitaminmischung für Insekten > Vanderzant Modifikation Vitaminmischung für Insekten, Puder, 5 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur