Learn More
MP Biomedicals™ TCM Definierter Serumersatz
Verstärkter, universeller Serumersatz für die langfristige Kultivierung von Verankerungs- und Suspensionszellen aus einer Vielzahl von Spezies.
Marke: MP Biomedicals™ 092010026
200.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
TCM ist ein verstärkter, multizweckgeburtiger Serumersatz für die langfristige Kultivierung von Verankerungs- und Suspensionszellen aus einer Vielzahl von Spezies.Dieser Serumersatz ist in Forschungssituationen wie der Untersuchung der Auswirkungen von Wachstumsfaktoren oder bei der Herstellung von Zellprodukten wirksam.
- Universeller Serumersatz, der humane und Säugetierzellen unterstützt
- Vollständig frei von Viren, Mykoplasmen und anderen infektiösen Erregern
- Enthält keine Wachstumsfaktoren, Steroidhormone oder Phenolrot
- Hochgereinigtes und wärmebehandeltes Rinderalbumin und -transferrin werden mit einer endgültigen Gesamtproteinkonzentration von weniger als 0,1 % hinzugefügt
- Verpackt als 50-fach-Konzentrat; daher erzeugen 10 ml 500 ml Wachstumsmedium
Spezifikation
4 °C | |
FBS-Ersatzserum | |
20 mL | |
6,8 bis 7,2 |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.