Learn More
MP Biomedicals™ Sojaprotein, isoliert
Protein, 92 %
415.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Komponenten | Protein (N x 6,25) 92 %, Feuchtigkeit 6 %, Asche 4,1 %, Fett (PE-Extrakt) 0,8 %, Ballaststoffe (roh) 0,25 %, Calcium 0,15 %, Phosphor 0,8 %, Natrium 1,3 %, Kalium 0,05 %, Partikelgröße 90 % bis 100 Maschenpartikelgröße, pH-Wert (Wasseraufschlämmung) 7,1, Standardplattenanzahl <10000/g, Salmonellen Negativ, Pilze-Schimmel <100/g, Trypsin-Inhibitor 4,9 bis 7,3 mg/g Protein |
Format | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isoliertes Sojabohnenprotein zur Vorbereitung von Tierdiäten in der Forschung |
Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11492771
|
MP Biomedicals™
0290545625 |
11,33 kg |
415.00 CHF
25 Pfund |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Eine Proteinquelle, die bei der Zubereitung von Nährmitteln für Versuchstiere verwendet wird.
Spezifikation
Tierfutter | |
Pulver | |
15 °C bis 30 °C |
Protein (N x 6,25) 92 %, Feuchtigkeit 6 %, Asche 4,1 %, Fett (PE-Extrakt) 0,8 %, Ballaststoffe (roh) 0,25 %, Calcium 0,15 %, Phosphor 0,8 %, Natrium 1,3 %, Kalium 0,05 %, Partikelgröße 90 % bis 100 Maschenpartikelgröße, pH-Wert (Wasseraufschlämmung) 7,1, Standardplattenanzahl <10000/g, Salmonellen Negativ, Pilze-Schimmel <100/g, Trypsin-Inhibitor 4,9 bis 7,3 mg/g Protein | |
Isoliertes Sojabohnenprotein zur Vorbereitung von Tierdiäten in der Forschung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Sojaprotein, isoliert