Learn More
MP Biomedicals™ Sojaprotein, isoliert
Protein, 92 %
Marke: MP Biomedicals™ 0290545625
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eine Proteinquelle, die bei der Zubereitung von Nährmitteln für Versuchstiere verwendet wird.
Spezifikation
Tierfutter | |
Pulver | |
11,33 kg |
Protein (N x 6,25) 92 %, Feuchtigkeit 6 %, Asche 4,1 %, Fett (PE-Extrakt) 0,8 %, Ballaststoffe (roh) 0,25 %, Calcium 0,15 %, Phosphor 0,8 %, Natrium 1,3 %, Kalium 0,05 %, Partikelgröße 90 % bis 100 Maschenpartikelgröße, pH-Wert (Wasseraufschlämmung) 7,1, Standardplattenanzahl <10000/g, Salmonellen Negativ, Pilze-Schimmel <100/g, Trypsin-Inhibitor 4,9 bis 7,3 mg/g Protein | |
Isoliertes Sojabohnenprotein zur Vorbereitung von Tierdiäten in der Forschung | |
15 °C bis 30 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Sojaprotein, isoliert > Sojaprotein isoliert, 25 Pfund
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur