Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix E, 2 ml-Röhrchen
Lysematrix E wird vorwiegend für Umweltproben wie Böden, Sedimente, Abwasser und Fäkalien verwendet. Lysematrix E kann aber auch bei der Lyse gemischter Proben wirkungsvoll sein, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und sie kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
356.00 CHF - 2070.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ 1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, ein 4 mm-Glasbead
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Probentyp Bodenproben, Umwelt, Fäkalien
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11452420
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116914050
50 x 2-ml-Röhrchen
356.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11462420
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116914100
100 x 2-ml-Röhrchen
487.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11472420
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116914500
500 x 2-ml-Röhrchen
2070.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Probentyp: Boden, Fäkalien, Umweltwasser, Abwasser, Sediment
  • Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
  • Matrixzusammensetzung: Matrix E, enthält 1.4 mm-Keramiksphären, 0.1 mm-Silikasphären und ein 4 mm-Glas-Bead
Certifications
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, ein 4 mm-Glasbead
Bodenproben, Umwelt, Fäkalien
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix E
Bis zu 500 mg pro Präparation
Bei Raumtemperatur lagern.
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
RNase-frei
Dokumentation
Product Certifications
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Lysematrix E, 2 ml-Röhrchen