Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix E, 2 ml-Röhrchen
Lysematrix E wird vorwiegend für Umweltproben wie Böden, Sedimente, Abwasser und Fäkalien verwendet. Lysematrix E kann aber auch bei der Lyse gemischter Proben wirkungsvoll sein, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und sie kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
Marke: MP Biomedicals™ 116914050
228.27 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21949" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lysematrix E, 2 ml-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Sie sind wirksam bei der Lysierung von Boden- und Umweltproben sowie bei gemischten Proben wie mit Mikroben infiziertem Gewebe. Sie können auch bei der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben eingesetzt werden.
- Röhrchengröße: 2 ml
- Probenarten: Boden, Sediment, Abwasser, Fäkalien, Schlamm, Kompost, Rhizosphäre, Tumoren
- Matrix-Zusammensetzung: Lysematrix E enthält 1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären und ein 4 mm-Glas-Bead
Certifications
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, ein 4 mm-Glasbead | |
Bodenproben, Umwelt, Fäkalien | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix E | |
RNase-frei |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
50 x 2-ml-Röhrchen | |
Bis zu 500 mg pro Präparation |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.