Learn More
MP Biomedicals™ LymphoSep – Medium für die Lymphozytentrennung
Schnelle und zuverlässige Methode für die einfache Isolierung
52.10 CHF - 208.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
---|---|
Produkttyp | LymphoSep Medium für die Lymphozytentrennung |
Sterilität | Steril |
pH | 6 bis 9 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11454815
|
MP Biomedicals™
091692254 |
500 ml |
208.00 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11444815
|
MP Biomedicals™
091692249 |
100 ml |
52.10 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Steril
- Isosmotisch
- Niedrige Viskosität
- Ficoll-Natrium-Metrizoat-Medium
Spezifikation
15 bis 30 °C | |
LymphoSep Medium für die Lymphozytentrennung | |
Steril | |
6 bis 9 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ LymphoSep – Medium für die Lymphozytentrennung