Learn More
MP Biomedicals™ LymphoSep – Medium für die Lymphozytentrennung
Schnelle und zuverlässige Methode für die einfache Isolierung
Marke:  MP Biomedicals™ 091692254
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11454815
  • 208.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Steril
  • Isosmotisch
  • Niedrige Viskosität
  • Ficoll-Natrium-Metrizoat-Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 30 °C
Steril
500 ml
LymphoSep Medium für die Lymphozytentrennung
6 bis 9
Name des Produkts
MP Biomedicals™ LymphoSep – Medium für die Lymphozytentrennung > Lymphosep – Medium für die Lymphozytentrennung; 500 ml