Learn More
MP Biomedicals™ GAMMA-GLOBULIN 100 MG
Marke: MP Biomedicals™ 0855838
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
17 mg/ml | |
-20 °C | |
Zur Verwendung als Stabilisator und/oder Blocker für EIA- und RIA-Testsysteme |
100 mg | |
Lyophilisiert | |
Gereinigtes menschliches Gamma-Globulin |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ GAMMA-GLOBULIN 100 MG > Human, gereinigt, 100 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur