Learn More
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ Blaue Matrix
Einfache Lyse von Bakterienzellen zur Freisetzung rekombinanter Proteine
234.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Blaues Matrixkit |
---|---|
Enthält | Matrix B, 0,1 mm Zirkoniumsilikat, Rohre |
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
Fassungsvermögen | 2 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Isolierung und Aufreinigung von Proteinen aus Bakterienkulturen |
Benötigt: FastPrep™ Instrument oder alternativer Hochgeschwindigkeitsdisruptor, Mikrozentrifuge, die 2.0 ml-Röhrchen frei zentrifugieren kann, Mikrozentrifugenröhrchen (2.0 und 1.5 ml),1x PBS oder gewünschter Lysepuffer
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11452400
|
MP Biomedicals™
116550400 |
50 Aufreinigungen |
234.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Kit oder Assay-Typ: Proteinisolation, Miniprep
- Anzureicherndes Molekül: Proteine
- Probentyp: Bakterien, Gram +/-
- Röhrchengröße: 2 ml
- Matrix-Zusammensetzung: Matrix B, 0.1 mm Zirkonsilikat
Spezifikation
Blaues Matrixkit | |
15°bis 30 °C | |
Schnelle Isolierung und Aufreinigung von Proteinen aus Bakterienkulturen |
Matrix B, 0,1 mm Zirkoniumsilikat, Rohre | |
2 mL | |
FastProtein Blue Matrix |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.