Learn More
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ Blaue Matrix
Einfache Lyse von Bakterienzellen zur Freisetzung rekombinanter Proteine
Marke:  MP Biomedicals™ 116550400
222.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24353" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11452400
  • 234.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Matrix B, 0.1 mm Zirkonsilikat, Röhrchen
Requires : FastPrep™ Instrument oder alternativer Hochgeschwindigkeitsdisruptor, Mikrozentrifuge, die 2.0 ml-Röhrchen frei zentrifugieren kann, Mikrozentrifugenröhrchen (2.0 und 1.5 ml),1x PBS oder gewünschter Lysepuffer
Beschreibung
Beschreibung
  • Kit oder Assay-Typ: Proteinisolation, Miniprep
  • Anzureicherndes Molekül: Proteine
  • Probentyp: Bakterien, Gram +/-
  • Röhrchengröße: 2 ml
  • Matrix-Zusammensetzung: Matrix B, 0.1 mm Zirkonsilikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blaues Matrixkit
Matrix B, 0,1 mm Zirkoniumsilikat, Rohre
2 mL
FastProtein Blue Matrix
50 Aufreinigungen
15°bis 30 °C
Schnelle Isolierung und Aufreinigung von Proteinen aus Bakterienkulturen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ Blaue Matrix > 50 Präparate
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.