-
Fisherbrand Bead Mill 24 Homogenizer POTM September FR
-
Fisherbrand Bead Mill 24 Homogenizer POTM September DE
-
Fisherbrand Bead Mill 24 Homogenizer POTM September EN
-
Fisherbrand Bead Mill 24 Homogenizer POTM December DE
-
Fisherbrand Bead Mill 24 Homogenizer POTM December FR
-
Fisherbrand Bead Mill 24 Homogenizer POTM December EN
-
Fisherbrand bead mills and bead kits
Fisherbrand™ Bead Mill 24 Homogenisator
Wird für viele verschiedene Anwendungen verwendet, die das Mahlen, Lysieren und Homogenisieren biologischer Proben vor der molekularen Extraktion erfordern. Wird mit Fisherbrand™ Bead-Kits verwendet.
Marke: Fisherbrand™ 15515799
7180.18 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Homogenisieren Sie bis zu 24 x 2 ml-Röhrchen oder 0.5 ml-Röhrchen gleichzeitig
- In kürzerer Zeit können mehr Proben verarbeitet werden
- Praktische Röhrchenhalterpositionen zur Frontbeladung für eine einfache Handhabung und optimale Interaktionen zwischen Beads und Proben
- Der Verarbeitungsbereich ist für Weichgewebeproben ideal
- Keine Abkühlzeiten zwischen Läufen erforderlich (Non-Stop-Verarbeitung)
- Einweg-Röhrchen verhindern Kreuzkontaminationen
- Keine Verschlechterung der Probenqualität aufgrund schneller Verarbeitung
- Kleinere Stellfläche zur Maximierung der Arbeitsfläche
- Laufzeit: 1 bis 99 s
- Leistungsbereich: 0.8 m/s bis 6 m/s in Schritten von 1.5 m/s
- Anzahl der Zyklen: 1-9
Compliance
CE-konform
Spezifikation
Homogenisator | |
17 x 15 x 13 in. | |
65 lb. |
110/230 VAC/50- 60 Hz | |
DNA/RNA-Extraktion, Gewebehomogenisierung, Proteinaufreinigung | |
29.5 kg |
Videos
-
Fisherbrand Bead Mill 24 Homogenizer POTM September FR
-
Fisherbrand Bead Mill 24 Homogenizer POTM September DE
-
Fisherbrand Bead Mill 24 Homogenizer POTM September EN
-
Fisherbrand Bead Mill 24 Homogenizer POTM December DE
-
Fisherbrand Bead Mill 24 Homogenizer POTM December FR
-
Fisherbrand Bead Mill 24 Homogenizer POTM December EN
-
Fisherbrand bead mills and bead kits
Aktionen
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24165Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
6Stunden
15Minuten
23Sekunden
35 -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
61Stunden
15Minuten
23Sekunden
35Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %