Learn More
MP Biomedicals™ Mais (Masse, gelb)
Wird als Tiernahrung und Tiernahrung natürlichen Ursprungs verwendet
83.85 CHF - 236.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Komponenten | Kohlenhydrat 77.1 %, Protein 8 %, Fett 2.3 %, Ballaststoff 0.8 %, Wasser 11.1 % |
Format | Granulate |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird als Tiernahrung und Tiernahrung natürlichen Ursprungs verwendet |
Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11455522
|
MP Biomedicals™
0290141125 |
11,33 kg |
83.85 CHF
25 Pfund |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11465522
|
MP Biomedicals™
0290141180 |
45,35 kg |
236.00 CHF
100 Pfund |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
- Kohlenhydrat, 77.1 %
- Protein, 8.0 %
- Fett, 2.3 %
- Ballaststoff, 0.8 %
- Wasser, 11.1 %
Präsentation:
- Gelbes und weißes Granulat
Spezifikation
Tierfutter | |
Granulate | |
15 °C bis 30 °C |
Kohlenhydrat 77.1 %, Protein 8 %, Fett 2.3 %, Ballaststoff 0.8 %, Wasser 11.1 % | |
Wird als Tiernahrung und Tiernahrung natürlichen Ursprungs verwendet |