Learn More
MP Biomedicals™ Mais (Masse, gelb)
Wird als Tiernahrung und Tiernahrung natürlichen Ursprungs verwendet
Marke: MP Biomedicals™ 0290141125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
- Kohlenhydrate, 77,1 %
- Proteine, 8 %
- Fette, 2,3 %
- Ballaststoffe, 0,8 %
- Wasser, 11,1 %
Präsentation:
- Gelbes und weißes Granulat
Spezifikation
Tierfutter | |
Granulate | |
11,33 kg |
Kohlenhydrat 77.1 %, Protein 8 %, Fett 2.3 %, Ballaststoff 0.8 %, Wasser 11.1 % | |
Wird als Tiernahrung und Tiernahrung natürlichen Ursprungs verwendet | |
15 °C bis 30 °C |