Learn More
MP Biomedicals™ Chorionic Gonadotropin (hCG)
From human pregnancy urine
Marke: MP Biomedicals™ 0219859110
348.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lyophilized.
Spezifikation
∽39500 | |
10 mg | |
-20°C |
Chorionic Gonadotropin from Human Pregnancy Urine | |
Human Pregnancy Urine | |
Lyophilized |
Sicherheit und Handhabung
- Chorionic Gonadotropin, USP
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Chorionic Gonadotropin