Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleinen Kolben (2.5 – 100 μl-Spritzen)
Geeignet für abnehmbare (RN)-Spritzen der Größe 100 μl und kleiner.
Marke: Hamilton™ 7770-01
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.)
- Spezielle Gaugen, Längen und Spitzenarten sind lieferbar
Specifications
Autoklavierbar | |
22 s ga | |
0.028 in. | |
0.72 mm | |
2 in. | |
Stumpf |
Ansatz aus Edelstahl | |
0.0059 in. | |
0.15 mm | |
Ideal bei der Gefahr einer Verstopfung der Nadel | |
Spritzenersatznadel |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleinen Kolben (2.5 – 100 μl-Spritzen) > Kleiner Ansatz; RN; 22s Gauge; 2 in (51 mm) L Spitzentyp:3
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction