Learn More
MP Biomedicals™ (Arg8)-Vasopressin
Marke:  MP Biomedicals™ 0215296205
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11454091
  • 375.00 CHF / 5 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Contains a disulfide bond between Cys1 and Cys6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cell Biology and Analysis
(Arg-8)-Vasopressin (AVP)
-20°C
1084.23
5 mg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ (Arg8)-Vasopressin > 5mg