Learn More
MP Biomedicals™ (Arg8)-Vasopressin
374.18 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Biology and Analysis |
---|---|
Molekulargewicht | 1084.23 |
Name | (Arg-8)-Vasopressin (AVP) |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Description
- Contains a disulfide bond between Cys1 and Cys6
Specifications
Cell Biology and Analysis | |
1084.23 | |
(Arg-8)-Vasopressin (AVP) | |
-20°C |