Learn More
MP Biomedicals™ AIN-76C Halbgereinigte Diät
Ratte oder Maus, Pellets
Marke: MP Biomedicals™ 0296029610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- AIN-76-Diät mit zehnfach erhöhter Vitamin-K-Menge (auf 500 μg/kg Diät)
- 0,02 % BHT (Butyliertes Hydroxy-Toluol) pro Gramm Maisöl.
Spezifikation
Tierfutter | |
Pellet, pelletieren | |
10 kg | |
15 °C bis 30 °C |
Gereinigtes Casein, hoher Nitrogengehalt, 20 %, DL-Methionin 0,3 %, Sukrose 50 %, Maisstärke 15 %, Alphacel, Bulkware ohne Nährwert 5 %, Maisöl 5 %, Cholinbitartrat 0,2 %, AIN Mineralmischung, AIN Vitaminmischung 3,5 % | |
Für die Erhaltung der Kolonien von Mäusen und Ratten im Forschungslabor | |
Ratte, Maus |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ AIN-76C Halbgereinigte Diät > AIN-76C Halbgereinigte Diät, Pellets, 10 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur