Learn More
MP Biomedicals™ AIN-76C Halbgereinigte Diät
Ratte oder Maus, Pellets
810.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Komponenten | Gereinigtes Casein, hoher Nitrogengehalt, 20 %, DL-Methionin 0,3 %, Sukrose 50 %, Maisstärke 15 %, Alphacel, Bulkware ohne Nährwert 5 %, Maisöl 5 %, Cholinbitartrat 0,2 %, AIN Mineralmischung, AIN Vitaminmischung 3,5 % |
Format | Pellet, pelletieren |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Erhaltung der Kolonien von Mäusen und Ratten im Forschungslabor |
Spezies | Ratte, Maus |
Beschreibung
AIN-76 Nährmittel mit auf das 10-fache erhöhter Menge an Vitamin K (auf 500 μg/kg Nährmittel).
Spezifikation
Tierfutter | |
Pellet, pelletieren | |
Ratte, Maus |
Gereinigtes Casein, hoher Nitrogengehalt, 20 %, DL-Methionin 0,3 %, Sukrose 50 %, Maisstärke 15 %, Alphacel, Bulkware ohne Nährwert 5 %, Maisöl 5 %, Cholinbitartrat 0,2 %, AIN Mineralmischung, AIN Vitaminmischung 3,5 % | |
Für die Erhaltung der Kolonien von Mäusen und Ratten im Forschungslabor | |
15 °C bis 30 °C |