Learn More
Welch™ MP 301 Z Vakuumpumpe
Verwenden Sie diese Standard-Trockenvakuumpumpe für allgemeine Vakuumanwendungen. Welch™ MP 301 Z Vakuumpumpen sind ideal für die Vakuumfiltration, Trocknung und Zellkulturanwendungen.
Marke: Welch™ 4000282-08
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Standardmäßige Trockenvakuumpumpe
- Max. Druck: 8 bar
Spezifikation
265 mm | |
11.2 kg | |
50/60 Hz | |
230 mm | |
8 mbar |
MP 301 Z | |
38/41 l/min | |
169 mm | |
Vakuumpumpe | |
230 V |
SAS036 mode d'emploi pompe a membrane
DateigrößeVersion: 778.6 kB
SAS036 mode d'emploi pompe a membrane
DateigrößeVersion: 778.6 kB
SAS036 operating manual diaphragm pumps
DateigrößeVersion: 757.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ MP 301 Z Vakuumpumpe > Tiefe:265mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur