Learn More
Welch-Ilmvac™ Ölfreie Vakuumpumpe
Chemikalienbeständige Membranpumpe.
Marke:  Welch-Ilmvac™ 411741
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11882243
  • 2635.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Produkttyp: Membranpumpe
  • Ölfrei: Ja
  • Anzahl der Stufen: Ein
  • Antriebstyp: Direktantrieb
  • Enddruck: weniger als 75 mbar
  • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Direktantrieb
230 V
MP 1201 E
370 w
Ölfreie Membranpumpe
50/60 Hz
230 mm
138/151 l/min
Ölfrei
1
230 V
Abgasschalldämpfer
380 mm
< 44 dB
18,3 kg
138/151 l/min
170 mm
Vakuumsystem
4
Standardausführung
< 75 mbar
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Welch-Ilmvac™ Ölfreie Vakuumpumpe > Tiefe:380mm