Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-17E (IL-25) ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Optimiert für die genaue und präzise Messung von Maus-IL-17E in Serum- und Gewebekulturüberstandsproben
Marke: Invitrogen™ 88-7002-22
Includes:
- Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
- Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
- Standard. Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
- Beschichtungspuffer 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer
- Assay-Verdünner. 5-fach konzentriert
- Probenverdünner B
- Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
- Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Lösung
- Analysezertifikat Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards.
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Interleukin-17E/Interleukin-25 (IL-17E) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins IL-17E.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
- Das Mouse IL-17E ELISA Ready-SET-Go!-Reagenzienset enthält alle erforderlichen Puffer und Reagenzien für die Durchführung von ELISA-Assays
- Serumproben müssen vor der Evaluierung in diesem Assay im mitgelieferten Probenverdünnungsmittel 8-fach verdünnt werden
Spezifikation
16 to 2,000 pg/mL | |
IL-17E (IL-25) | |
HRP | |
Serum, Überstand, Supernatant | |
Colorimetric Microplate Reader | |
BSF-2, BSF2, CDF, HGF, HSF, IFN-beta-2, IFNB2, IL-6 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, Biotin-konjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung einer Standardkurve und zur Kalibrierung von Proben, Beschichtungspuffer: 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer, Assay-Verdünner: 5x konzentriert, Probenverdünnungsmittel B: 12 ml einer 1x Lösung pro Platte, Nachweisenzyme: Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Lösung, Analysenzertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platten: Corning Costar Flachbodenplatten (enthalten im Lieferumfang der Produktnr. Nrn., die auf -22 und -86 enden), Purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, Biotin-conjugated antibody, Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples, Coating Buffer: 10X PBS ELISA Coating Buffer, Assay Diluent: 5X Concentrated, Sample Diluent B: 12 mL of a 1X solution per plate, Detection Enzyme: Pre-titrated Streptavidin-HRP, Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22 and -86) | |
RUO | |
IL-25 | |
24 hrs 30 mins |
2 °C bis 8 °C | |
16 bis 2000 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
ELISA | |
140806 | |
Maus | |
2 x 96 Tests | |
Serum, 12,5 μl; Überstand, 100 μl | |
1 hrs 45 mins |
Nur für Forschungszwecke