Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-17E (IL-25) ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Optimiert für die genaue und präzise Messung von Maus-IL-17E in Serum- und Gewebekulturüberstandsproben
Marke:  Invitrogen™ 88-7002-88
Artikelnummer. 15530987
  • 690.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
  • Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
  • Standard. Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
  • Beschichtungspuffer 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer
  • Assay-Verdünner. 5-fach konzentriert
  • Probenverdünner B
  • Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
  • Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Lösung
  • Analysezertifikat Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards.
Beschreibung
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Interleukin-17E/Interleukin-25 (IL-17E) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung Konzentration des Maus-Proteins IL-17E.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
  • Das Mouse IL-17E ELISA Ready-SET-Go!-Reagenzienset enthält alle erforderlichen Puffer und Reagenzien für die Durchführung von ELISA-Assays
  • Serumproben müssen vor der Evaluierung in diesem Assay im mitgelieferten Probenverdünnungsmittel 8-fach verdünnt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-17E (IL-25) ELISA Ready-SET-Go!™ Kit > 10 x 96 Tests
Nur für Forschungszwecke