Learn More
Gibco™ Mouse (ICR) Inactivated Embryonic Fibroblasts
Maus (ICR) Inaktivierte Embryonen-Fibroblasten
Marke: Gibco™ A24903
Beschreibung
Mausembryonale Fibroblasten (MEFs) werden als Feeder-Schicht bei der Kultivierung von Maus- und humanen embryonalen Stammzellen (ESCs) und induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs) verwendet. Sie sind von Mäusen (Stamm-ICR)-Embryonen isoliert. Die Zellen werden durch γ Bestrahlung erweitert und inaktiviert und kryokonserviert. Vor der Kryokonservierung werden die Zellen auf ihre Lebensfähigkeit (> 80 % nach dem Auftauen) getestet, auf Wachstumsarrest durch die Beschichtung inaktivierter Zellen mit niedriger Dichte und die Überwachung auf Zellwachstumsherde nach 14 Tagen in der Kultur überprüft und außerdem auf ihre Fähigkeit getestet, das Wachstum von embryonalen Stammzellen (mESCs) der Maus, humanen embryonalen Stammzellen (hESCs) und Markerexpression (Okt 4) zu unterstützen.
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. | |
Fütterzelle, Fibroblastenzelle | |
Kryokonserviert | |
Gepoolte Proben | |
1 mL |
Fötal | |
Feederabhängig | |
Maus | |
Embryonaler Fibroblast Maus |