Learn More
Gibco™ Mouse FGF-7 (KGF) Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
89.25 CHF - 5780.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P36363 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Gen-ID (Entrez) | 14178 |
Molekulargewicht | 18.8 |
Name | Mouse FGF-7 (KGF) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17863853
|
Gibco™
450-60-100UG |
100 μg |
1156.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17884563
|
Gibco™
450-60-10UG |
10 μg |
217.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
30089081
|
Gibco™
450-60-500 |
5 x 100 μg |
3465.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30088065
|
Gibco™
450-60-250 |
2 x 500 μg |
2025.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17844123
|
Gibco™
450-60-1MG |
10 x 100 μg | N/A | ||||||
17824433
|
Gibco™
450-60-250UG |
2.5 x 100 μg | N/A | ||||||
17893983
|
Gibco™
450-60-2UG |
2 μg |
89.25 CHF
2 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17854373
|
Gibco™
450-60-500UG |
5 x 100 μg | N/A | ||||||
17883923
|
Gibco™
450-60-50UG |
50 μg |
694.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.Spezifikation
P36363 | |
14178 | |
Mouse FGF-7 (KGF) | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
FGF7 | |
Unconjugated | |
CNDMSPEQTA TSVNCSSPER HTRSYDYMEG GDIRVRRLFC RTQWYLRIDK RGKVKGTQEM KNSYNIMEIR TVAVGIVAIK GVESEYYLAM NKEGKLYAKK ECNEDCNFKE LILENHYNTY ASAKWTHSGG EMFVALNQKG IPVKGKKTKK EQKTAHFLPM AIT | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Functional Assay | |
18.8 | |
E. coli | |
RUO | |
Fgf7; FGF-7; Fibroblast growth factor 7; HBGF-7; Heparin-binding growth factor 7; keratinocyte growth factor; Kgf | |
Mouse | |
Recombinant | |
Lyophilized |