Learn More
Gibco™ Mouse FGF-7 (KGF) Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ 450-60-2UG
83.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17893983
  • 89.25 CHF / 2 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P36363
protein with no preservative
18.8
2 μg
-20°C
<1 EU/μg
FGF7
Unconjugated
CNDMSPEQTA TSVNCSSPER HTRSYDYMEG GDIRVRRLFC RTQWYLRIDK RGKVKGTQEM KNSYNIMEIR TVAVGIVAIK GVESEYYLAM NKEGKLYAKK ECNEDCNFKE LILENHYNTY ASAKWTHSGG EMFVALNQKG IPVKGKKTKK EQKTAHFLPM AIT
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Functional Assay
14178
Mouse FGF-7 (KGF)
E. coli
RUO
Fgf7; FGF-7; Fibroblast growth factor 7; HBGF-7; Heparin-binding growth factor 7; keratinocyte growth factor; Kgf
Mouse
Recombinant
Lyophilized