Learn More
Gibco™ Mouse (CD-1) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Male
Maus (CD-1) Kryokonservierte Hepatozyten, Plattierbar Männlich
Marke:  Gibco™ MSCP10
Artikelnummer. 10890041
  • 2090.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
In einem Kryolagerungs-Dewar oder Gefrierschrank bei -135 °C lagern.
Kryokonserviert
Maus
4 – 8 x 10^6
Hepatozyt
Hepatozytenzelle
Männlich
Gepoolte Proben
Gibco™
1 Röhrchen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerMC942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberMSCP10
ChargennummerMC945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMSCP10
ChargennummerMC944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMSCP10
ChargennummerMC953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMSCP10
ChargennummerMC952 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMSCP10
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Mouse (CD-1) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Male > 1,5 ml