Learn More
Gibco™ Mouse (CD-1) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Female
Maus (CD-1) Kryokonservierte Hepatozyten, Plattierbar Weiblich
Marke:  Gibco™ MSCP20
Artikelnummer. 10334920
  • 2190.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchen mit kryokonservierten Hepatozyten sollten in einem Kryolagerungs-Dewar oder Gefrierschrank bei -135 °C gelagert werden.
Kryokonserviert
Maus
4 – 8 x 10^6
Hepatozyt
Hepatozytenzelle
Weiblich
Gepoolte Proben
Gibco™
1 Röhrchen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerMC958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMSCP20
ChargennummerMC978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMSCP20
ChargennummerMC984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMSCP20
ChargennummerMC981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMSCP20
ChargennummerMC981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMSCP20
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Mouse (CD-1) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Female > 1,5 ml