Learn More
Brady™ Verbindungshaken aus gegossenem Polyethylen
Used to attach lengths of chain, our durable B-900 Moulded Polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
71.80 CHF
Spezifikation
Menge | 36/Packung |
---|---|
Typ | Anschlusshaken |
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Befestigen von Kettenlängen |
Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11791296
|
Brady™
078259 |
Schwarz |
71.80 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11781296
|
Brady™
078257 |
Gelb |
71.80 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Used to attach lengths of chain, our durable B-900 polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
Specifications
36/Packung | |
Polyethylen | |
2 in. | |
Stanchion Accessories |
Anschlusshaken | |
Zum Befestigen von Kettenlängen | |
50 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Verbindungshaken aus gegossenem Polyethylen