Learn More
Brady™ Verbindungshaken aus gegossenem Polyethylen
Used to attach lengths of chain, our durable B-900 Moulded Polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
Marke: Brady™ 078259
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Used to attach lengths of chain, our durable B-900 polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
Spezifikation
36/Packung | |
Schwarz | |
Zum Befestigen von Kettenlängen | |
50 mm |
Anschlusshaken | |
Polyethylen | |
2 in. | |
Stanchion Accessories |