Learn More
Mörser aus Pyrex™ Borosilikatglas
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion Der Pyrex™ Borosilikatglasmörser ist eine Mahlschüssel, die sich ideal für die Herstellung von Verbindungen sowie das Mischen und Mahlen von Pulvern eignet. Zur Verwendung mit separat erhältlichen Pyrex™ Stößeln.
46.30 CHF - 66.40 CHF
Spezifikation
Produkttyp Mörser
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Pyrex™ Stößel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Vorbereitung von Verbindungen, zum Mischen und Mahlen von Pulver
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12347462
Unterlagen ansehen
Pyrex
718234
100mL 80 mm 60 mm
46.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12662022
Unterlagen ansehen
Pyrex
718247
300mL 120 mm 90 mm
66.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12652022
Unterlagen ansehen
Pyrex
718242
120mL 100 mm 75 mm
57.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Zur Verwendung mit Pyrex™ Stößeln (separat erhältlich)
  • Ideal zur Vorbereitung von Verbindungen, zum Mischen und Mahlen von Pulvern
Spezifikation
Spezifikation
Mörser
Borosilikatglas
Pyrex™ Stößel
Ideal zur Vorbereitung von Verbindungen, zum Mischen und Mahlen von Pulver
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mörser aus Pyrex™ Borosilikatglas