Learn More
Mörser aus Pyrex™ Borosilikatglas
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion Der Pyrex™ Borosilikatglasmörser ist eine Mahlschüssel, die sich ideal für die Herstellung von Verbindungen sowie das Mischen und Mahlen von Pulvern eignet. Zur Verwendung mit separat erhältlichen Pyrex™ Stößeln.
Marke:  Pyrex 718242
47.99 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12652022
  • 57.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas, das höchsten Widerstand gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion bietet
  • Zur Anwendung mit dem Pyrex™ Stößel (separat lieferbar)
  • Ideal zum Vorbereiten von Bestandteilen, zum Mischen und Mahlen von Pulvern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
120mL
Mörser
Pyrex™ Stößel
75 mm
100 mm
Borosilikatglas
Ideal zur Vorbereitung von Verbindungen, zum Mischen und Mahlen von Pulver
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mörser aus Pyrex™ Borosilikatglas > Fassungsvermögen:120mL; Länge:75mm