Learn More
Allylamin,99 +%, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Morpholin, 99+ %, C4H9NO, CAS-Nummer-110-91-8, 1-oxa-4-azacyclohexan, Diethylenimid-Oxid, Diethylenimid, Diethylenimid, Diethylenimid, Drewamin, P-Isoxazin, Tetrahydrod, Tetrahydrod-1,4-Oxazin, Tetrahydrod-2h-1,4-Oxazin, Tetrahydrod-p-oxazin, 1 l, 99 % min. (GC), 27, 5
41.75 CHF - 232.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-91-8 |
---|---|
Summenformel | C4H9NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 87.12 |
MDL-Nummer | MFCD00005972 |
InChI-Schlüssel | YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro |
PubChem CID | 8083 |
ChEBI | CHEBI:34856 |
IUPAC-Name | Morpholin |
SMILES | C1COCCN1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10282502
|
Thermo Scientific Acros
158680050 |
5 mL | Glasflasche |
41.75 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10397900
|
Thermo Scientific Acros
158680010 |
1 L | Glasflasche |
58.65 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10225920
|
Thermo Scientific Acros
158680025 |
2.5 L | Glasflasche |
76.85 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10185633
|
Thermo Scientific Acros
158680100 |
10 L | Plastikeimer |
232.00 CHF
10 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
110-91-8 | |
87.12 | |
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N | |
8083 | |
Morpholin |
C4H9NO | |
MFCD00005972 | |
1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro | |
CHEBI:34856 | |
C1COCCN1 |
Spezifikation
Morpholine | |
99.0 | |
-5.0°C | |
126.0°C to 130.0°C | |
Echt | |
C4H9NO | |
MFCD00005972 | |
01,705; 11,352; 13,14 | |
0.99 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, benzene,, ether, castor oil, ethylene glycol, 2-hexanone,, linseed oil, turpentine, pine oil | |
C1COCCN1 | |
87.12 | |
CHEBI:34856 | |
87.12 | |
Extrarein |
110-91-8 | |
100.0 | |
0.9900g/mL | |
32°C | |
99% min. (GC) | |
1.4530 to 1.4550 | |
27, 5 | |
15, 6362 | |
1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro | |
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N | |
Morpholin | |
8083 | |
2.23 mPa.s (20°C) | |
99+% | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-815-1
- Morpholine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.