Learn More
Allylamin,99 +%, extra rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10282502
Zum Warenkorb hinzufügen
Allylamin,99 +%, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10282502
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10282502
Marke: Thermo Scientific Acros 158680050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Morpholin, 99+ %, C4H9NO, CAS-Nummer-110-91-8, 1-oxa-4-azacyclohexan, Diethylenimid-Oxid, Diethylenimid, Diethylenimid, Diethylenimid, Drewamin, P-Isoxazin, Tetrahydrod, Tetrahydrod-1,4-Oxazin, Tetrahydrod-2h-1,4-Oxazin, Tetrahydrod-p-oxazin, 1 l, 99 % min. (GC), 27, 5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-91-8
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00005972
InChI-Schlüssel YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydroMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
IUPAC-Name Morpholin
SMILES C1COCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morpholine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -5.0°C
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 126.0°C to 130.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4530 to 1.4550
Menge 5 mL
Beilstein 27, 5
Fieser 01,705; 11,352; 13,14
Merck Index 15, 6362
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, benzene,, ether, castor oil, ethylene glycol, 2-hexanone,, linseed oil, turpentine, pine oil
Viskosität 2.23 mPa.s (20°C)
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number158680010,158680100,158680050,158680025
ChargennummerA0463195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2024 Catalog Number158680010,158680100,158680050,158680025
ChargennummerA0435048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number158680010,158680100,158680050,158680025
ChargennummerA0460121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number158680010,158680100,158680050,158680025
ChargennummerA0458461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog Number158680010,158680100,158680050,158680025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Morpholine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Allylamin,99 +%, extra rein, Thermo Scientific Chemicals >