Learn More
MOPS Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11463437
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
MOPS Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463437
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11463437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17214.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231.242 g/mol
3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na; an analog to MES used in polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(N-morpholino)propansulfonsäure, Na; ein Analogon zu MES, das in der Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (523 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71119-22-7
Summenformel C7H14NNaO4S
MDL-Nummer MFCD00064350
InChI-Schlüssel MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3859613
IUPAC-Name Natrium;3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS sodium salt
Schmelzpunkt ∽260°C (decomposition)
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (523g/L at 20°C).
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 231.242
Formelmasse 231.25
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerQ18L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA17214.22,A17214.14,A17214.36
ChargennummerR31K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA17214.22,A17214.14,A17214.36
ChargennummerY26K058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 ArtikelnummerA17214.22,A17214.14
ChargennummerX16K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 ArtikelnummerA17214.22,A17214.14
ChargennummerW26K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 ArtikelnummerA17214.22,A17214.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MOPS Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >