Learn More
MOPS Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na; an analog to MES used in polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(N-morpholino)propansulfonsäure, Na; ein Analogon zu MES, das in der Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (523 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
3-(N-morpholino)propansulfonsäure, Na; ein Analogon zu MES, das in der Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (523 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | MOPS sodium salt |
Schmelzpunkt | ∽260°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (523g/L at 20°C). |
SMILES | C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Molekulargewicht (g/mol) | 231.242 |
Formelmasse | 231.25 |