Learn More
MOPS 10X-Lösung, Fisher BioReagents™
Vorgemischte MOPS-Pufferlösung (pH = 7.0) bei einer Konzentration von 10X. Ein Puffer mit niedriger Ionenstärke, der für die elektrophoretische Trennung von Formaldehyd-denaturierter RNA verwendet wird
40.64 CHF - 56.23 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1132-61-2, 7732-18-5, 1310-73-2 |
---|---|
Summenformel | C7H15NO4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 209.26 |
MDL-Nummer | MFCD00006183 |
InChI-Schlüssel | DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-n-morpholinopropanesulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, unii-273bp63nv3, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid |
PubChem CID | 70807 |
ChEBI | CHEBI:44115 |
IUPAC-Name | 4-(3-Sulfonatoethyl)morpholin-4-ium |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10655025
|
Fisher BioReagents
BP2900-500 |
500 mL | Poly-Flasche | N/A | ||||||
11889191
|
Fisher BioReagents
BP2900-1 |
1 L | Nalgene Poly Flasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Vorgemischte MOPS-Pufferlösung (pH = 7,0) bei 10-facher Konzentration. Ein Puffer mit niedriger Ionenstärke, der für die elektrophoretische Trennung von Formaldehyd-denaturierter RNA verwendet wird
Ein Puffer mit niedriger Ionenstärke, der für die elektrophoretische Trennung von RNA verwendet wirdChemische Identifikatoren
1132-61-2, 7732-18-5, 1310-73-2 | |
209.26 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
70807 | |
4-(3-Sulfonatoethyl)morpholin-4-ium |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
3-n-morpholinopropanesulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, unii-273bp63nv3, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid | |
CHEBI:44115 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
Spezifikation
MOPS | |
1132-61-2, 7732-18-5, 1310-73-2 | |
DNase-frei | |
C7H15NO4S | |
Protease free | |
3-n-morpholinopropanesulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, unii-273bp63nv3, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 | |
209.26 | |
CHEBI:44115 |
10X Solution, pH 7 | |
Flüssigkeit | |
0.2-Mikron-gefiltert | |
MFCD00006183 | |
15, 6352 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
4-(3-Sulfonatoethyl)morpholin-4-ium | |
70807 | |
10X solution contains 0.2M MOPS, 20mM sodium acetate trihydrate, 10mM disodium EDTA and NaOH to pH of 7.0 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1 Jahr
Recommended Storage : 4 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MOPS 10X-Lösung, Fisher BioReagents™