Learn More
MOPS 10X-Lösung, Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10655025
MOPS 10X-Lösung, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10655025
500 mL, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10655025
Marke: Fisher BioReagents BP2900500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vorgemischte MOPS-Pufferlösung (pH = 7.0) bei einer Konzentration von 10X. Ein Puffer mit niedriger Ionenstärke, der für die elektrophoretische Trennung von Formaldehyd-denaturierter RNA verwendet wird
Vorgemischte MOPS-Pufferlösung (pH = 7,0) bei 10-facher Konzentration. Ein Puffer mit niedriger Ionenstärke, der für die elektrophoretische Trennung von Formaldehyd-denaturierter RNA verwendet wird
Ein Puffer mit niedriger Ionenstärke, der für die elektrophoretische Trennung von RNA verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2, 7732-18-5, 1310-73-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-morpholinopropanesulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, unii-273bp63nv3, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-Name 4-(3-Sulfonatoethyl)morpholin-4-ium
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS
Namenshinweis 10X Solution, pH 7
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
DNase DNase-frei
Gefiltert durch 0.2-Mikron-gefiltert
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease free
Merck Index 15, 6352
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10X solution contains 0.2M MOPS, 20mM sodium acetate trihydrate, 10mM disodium EDTA and NaOH to pH of 7.0
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MOPS 10X-Lösung, Fisher BioReagents™ >