Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Monovalente somatische Salmonellen-Antiseren O
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests zur Identifizierung von Salmonella-Spezies/Antigenen nach Kauffmann-White-Klassifikation. Pro-Lab Diagnostics™ monovalente somatische (O) Salmonellen-Antiseren beinhalten ein umfassendes Sortiment an monovalenten Salmonellen-Antiseren, die in kostengünstigen 3.0 ml-Flaschen geliefert werden.
105.00 CHF - 374.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | W.H.O. |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren |
Produkttyp | Antiserum |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests |
Verpackungsart | Tropfflasche |
Produktcode | Marke | Güte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Güte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11989054
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6013 |
Spezies: Gruppe C, Antigenfaktor 6 und 7 |
105.00 CHF
3 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11919064
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6016 |
Spezies: Gruppe B/D, Antigenfaktoren 12 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11949064
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6019 |
Spezies: Gruppe E2, Antigenfaktor 15 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11939064
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6018 |
Spezies: Gruppe E1, Antigenfaktoren 10 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11959064
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6020 |
Spezies: Gruppe E4, Antigenfaktor 19 |
374.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11989064
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6023 |
Spezies: Gruppe G, Antigenfaktoren 13, 22 und 23 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11999064
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6024 |
Spezies: Gruppe G1, Antigenfaktor 22 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11909074
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6025 |
Spezies: Gruppe G2, Antigenfaktor 23 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11949074
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6031 |
Spezies: Gruppe K, Antigenfaktor 18 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11979054
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6012 |
Spezies: Gruppe B, Antigenfaktor 5 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11999074
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6036 |
Spezies: Gruppe P, Antigenfaktor 38 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Während polyvalente O (somatische) Antiseren bei der anfänglichen Serogruppierung helfen, wird die vollständige Identifizierung von O-Antigenen mit monovalent-spezifischen O-Antiseren erreicht. Der Serotyp der Salmonella-Isolate kann dann mit H (Flagella)-Antiseren bestimmt werden.
- Gebrauchsfertige verdünnte Antiseren mit 0.01 % Thimerosal als Konservierungsmittel
- Hergestellt unter Verwendung von Referenzstämmen, die gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation hergestellt wurden
- Zertifizierte Leistung des Referenzzentrums
- In farbcodierten Tropfflaschen
- Lange Haltbarkeit: Bis zu 5 Jahren ab Herstellungsdatum
Spezifikation
W.H.O. | |
Antiserum | |
Tropfflasche | |
Agglutination |
2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren | |
Herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests | |
3,0 mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre