Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Monovalente somatische Salmonellen-Antiseren O
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests zur Identifizierung von Salmonella-Spezies/Antigenen nach Kauffmann-White-Klassifikation. Pro-Lab Diagnostics™ monovalente somatische (O) Salmonellen-Antiseren beinhalten ein umfassendes Sortiment an monovalenten Salmonellen-Antiseren, die in kostengünstigen 3.0 ml-Flaschen geliefert werden.
Marke:  Pro-Lab Diagnostics™ PL.6016
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11919064
  • 105.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
Während polyvalente O (somatische) Antiseren bei der anfänglichen Serogruppierung helfen, wird die vollständige Identifizierung von O-Antigenen mit monovalent-spezifischen O-Antiseren erreicht. Der Serotyp der Salmonella-Isolate kann dann mit H (Flagella)-Antiseren bestimmt werden.
  • Gebrauchsfertige verdünnte Antiseren mit 0.01 % Thimerosal als Konservierungsmittel
  • Hergestellt unter Verwendung von Referenzstämmen, die gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation hergestellt wurden
  • Zertifizierte Leistung des Referenzzentrums
  • In farbcodierten Tropfflaschen
  • Lange Haltbarkeit: Bis zu 5 Jahren ab Herstellungsdatum
Spezifikation
Spezifikation
W.H.O.
Spezies: Gruppe B/D, Antigenfaktoren 12
Herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests
3,0 mL
2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren
Antiserum
Tropfflasche
Agglutination
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pro-Lab Diagnostics™ Monovalente somatische Salmonellen-Antiseren O > Spezies: Gruppe B/D, Faktor 12