Learn More
Gibco™ Monkey (cynomolgus) Cryopreserved Hepatocytes, Male
Affe (Javaneraffe) Kryokonservierte Hepatozyten, Männlich
Marke:  Gibco™ MKCS10
Artikelnummer. 18725445
  • 654.00 CHF / 1.50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Diese kryokonservierten Hepatozyten männlicher Javaneraffen wurden für allgemeine Aktivitäten mit Phase-I- und Phase-II-Arzneimittelmetabolisierungsenzymen charakterisiert.
Zellen pro Fläschchen: 4 bis 8 Millionen
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Lebensfähigkeit, in-vivo-ähnlichen Enzymexpressionsniveaus und einer korrekten Zellmorphologie, die die Möglichkeit verbessern, In-vitro⁄In-vivo-Korrelationen zu zeichnen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und firmeneigene Isolierungstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie eine der hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
  • Enzymaktivitäten der Phase I und II
  • Richtige Morphologie
  • Viabilitäten im Allgemeinen > 75 %
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
    Weiterführende Links:
    Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten
    Erfahren Sie mehr über unsere vollständige Hepatozyten-Produktlinie.
    Hinweis:
    Diese Produkte müssen in LN2-Dampfdewars ausgeliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Fläschchen mit kryokonservierten Hepatozyten sollten in einem Kryolagerungs-Dewar oder Gefrierschrank bei -135 °C gelagert werden.
    Kryokonserviert
    Affe
    4 bis 8 x 10^6
    Hepatozyt
    Phase I und II Enzymaktivität, korrekte Morphologie, Viabilität generell >75 %
    Hepatozytenzelle
    Männlich
    Einzelner Spender
    Gibco™
    1 Röhrchen
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    ChargennummerCY428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberMKCS10
    ChargennummerCY403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2021 Catalog NumberMKCS10
    ChargennummerCY404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2019 Catalog NumberMKCS10
    ChargennummerCY399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2018 Catalog NumberMKCS10
    ChargennummerCY404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2018 Catalog NumberMKCS10
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibco™ Monkey (cynomolgus) Cryopreserved Hepatocytes, Male > 1,5 ml