Learn More
Molybdänsäure, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
73.30 CHF - 257.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7782-91-4 |
---|---|
Summenformel | H2MoO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 161.96 |
MDL-Nummer | MFCD00036287 |
InChI-Schlüssel | VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 |
PubChem CID | 82208 |
ChEBI | CHEBI:25371 |
IUPAC-Name | Dihydroxy(dioxo)molybdän |
SMILES | O[Mo](O)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10676982
|
Thermo Scientific Acros
213621000 |
100 g | Kunststoffflasche |
73.30 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10686982
|
Thermo Scientific Acros
213625000 |
500 g | Kunststoffflasche |
257.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
7782-91-4 | |
161.96 | |
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L | |
82208 | |
Dihydroxy(dioxo)molybdän |
H2MoO4 | |
MFCD00036287 | |
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 | |
CHEBI:25371 | |
O[Mo](O)(=O)=O |
Spezifikation
Molybdic acid | |
7782-91-4 | |
Pulver | |
MFCD00036287 | |
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 | |
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L | |
Dihydroxy(dioxo)molybdän | |
82208 | |
161.96 | |
Analytisch | |
3.1000g/mL |
p.a. | |
Weiß bis gelb | |
H2MoO4 | |
15, 6326 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,h2so4 and fixed alkalies | |
O[Mo](O)(=O)=O | |
161.96 | |
CHEBI:25371 | |
≥85% (MoO3) | |
3.1 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Satz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei anhaltender Augenreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 231-970-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
- ''Molybdic acid''
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.