Learn More
Molybdänsäure, ACS, MoO3 85 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
212.00 CHF - 669.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7782-91-4 |
---|---|
Summenformel | H2MoO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 161.96 |
MDL-Nummer | MFCD00036287 |
InChI-Schlüssel | VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 |
PubChem CID | 82208 |
ChEBI | CHEBI:25371 |
IUPAC-Name | Dihydroxy(dioxo)molybdän |
SMILES | O[Mo](O)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11342598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022983.36 |
500 g |
212.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11352598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022983.A3 |
2 kg |
669.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7782-91-4 | |
161.96 | |
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L | |
82208 | |
Dihydroxy(dioxo)molybdän |
H2MoO4 | |
MFCD00036287 | |
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 | |
CHEBI:25371 | |
O[Mo](O)(=O)=O |
Spezifikation
Molybdic acid | |
Kristallpulver | |
MFCD00036287 | |
Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water. | |
O[Mo](O)(=O)=O | |
161.96 | |
CHEBI:25371 | |
MoO3 85 % min. | |
3.1g/mL |
7782-91-4 | |
H2MoO4 | |
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 | |
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L | |
Dihydroxy(dioxo)molybdän | |
82208 | |
ACS | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P260-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P501c
Gehäuse H319-H335-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-970-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen