Learn More
Molybdän(VI)-oxid, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
60.20 CHF - 176.89 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-27-5
Summenformel MoO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.95
MDL-Nummer MFCD00003469
InChI-Schlüssel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-Name Trioxomolybdän
SMILES O=[Mo](=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11304217
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036687.22
100 g
60.20 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11314217
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036687.36
500 g
176.89 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable oxide for electrochromic applications and used as a catalyst in oil industr. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties, has been widely investigated as smart materials for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Quelle von Molybdänverbindungen, in der Landwirtschaft, in der analytischen Chemie, als Korrosionshemmer, in keramischen Glasuren, Emaillen und Pigmenten, als Katalysator
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H351-H319-H335
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
Gehäuse H319-H335-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:TOXISCHER FESTSTOFF, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 215-204-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QA4725000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Molybdän(VI)-oxid, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals